213241
Lithium sulfide
99.98% trace metals basis
Synonim(y):
(lithiosulfanyl)lithium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Próba
99.98% trace metals basis
Postać
powder
skład
Li2S
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lithium
gęstość
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
battery manufacturing
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]S[Li]
InChI
1S/2Li.S
Klucz InChI
ZWDBUTFCWLVLCQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges