Kluczowe dokumenty
WHA2614991
Whatman® indicator papers
pH Indicators, Colour Bonded, 4.5 to 10.0 range
Synonim(y):
dokumenty ph, papier ph, papier testowy ph
Wybierz wielkość
1 PKG
112,00 zł
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
112,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.79
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
pH Indicators, Colour Bonded, 4.5 to 10.0 range
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2614-991
Whatman Article No. 28418922 (US reference)
szer. × dł.
6 mm × 80 mm
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Wygodne, dokładne i spójne do szybkiego testowania pH w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Wykonane zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości Whatman, paski wskaźnikowe pH Whatman łączą łatwość użycia z niezrównaną dokładnością i spójnością.
Paski wskaźnikowe pH typu CF (system barwników)
Pojedyncze plastikowe paski nośne zawierają cztery różne segmenty impregnowanych barwnikiem papierków wskaźnikowych pH. Wynikająca z tego kombinacja różnic kolorystycznych daje niezwykle wyraźną i dokładną wizualną wartość pH. Wszystkie barwniki są chemicznie związane z papierem i nie mogą przedostać się do roztworu, co zapobiega zanieczyszczeniu próbki i wynikającym z tego anomaliom w odczytach pH.
Paski wskaźnikowe pH typu CS (integralny wykres porównawczy)
Każdy pasek testowy pH ma centralny segment barwnika wskaźnikowego i, wydrukowanych obok, osiem lub więcej różnych segmentów kolorystycznych oznaczonych odpowiednimi wartościami pH w celu dopasowania. Wartość testu pH można odczytać poprzez bezpośrednie porównanie koloru paska testowego pH ze zintegrowanymi paskami kolorów. Paski wskaźnikowe pH ze zintegrowanymi paskami porównawczymi doskonale nadają się do kolorowych roztworów, dzięki czemu wszelkie zmiany koloru papieru są automatycznie pomijane.
Dozowniki pasków wskaźnikowych pH typu TC (potrójny pasek kolorów)
Pasek testowy pH ma trzy oddzielne paski kolorów barwnika wskaźnikowego. Jest dostarczany w rolce w wygodnym dozowniku, który pomaga chronić papier wskaźnikowy przed oparami lub aerozolami, które mogą zmienić kolor papieru. Indywidualna kombinacja zmiany koloru wynikająca z każdego testu jest porównywana z kolorową tabelą porównawczą wydrukowaną na dozowniku w celu szybkiego i dokładnego testowania pH.
Dozowniki pasków wskaźnikowych pH typu SR (standardowy zakres)
Pełny zakres, w tym niektóre wąskie zakresy papierków wskaźnikowych pH, jest dostępny w wygodnym dozowniku.
Książki z paskami wskaźnikowymi pH
Format książki jest wygodny do szybkiego i ekonomicznego testowania pH, szczególnie do użytku edukacyjnego.
Cechy i korzyści
Wszystkie paski wskaźnikowe pH Whatman umożliwiają:
  • Natychmiastowe odczyty pH
  • Dokładność w szerokim zakresie rutynowych testów pH
  • Wygoda i przenośność do użytku w terenie
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)