Przejdź do
1.09545
Paski wskaźnika pH pH 11,0 - 13,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 11.0-13.0, MQuant®
Synonim(y):
Kij pH pH 11,0 - 13,0, Paski testowe pH 11,0 - 13,0
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
87,20 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
87,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MQuant®
Quality Segment
feature
non-bleeding
pH range
11.0-13.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Testy pH MQuant nadają się do wszystkich mediów w analizie środowiskowej i kontroli procesów przemysłowych. Nasza specjalna metoda produkcji daje paskom wskaźnikowym pH decydującą przewagę nad papierkiem wskaźnikowym: ponieważ wskaźnik nie krwawi, pasek można pozostawić w medium pomiarowym bez jego zanieczyszczenia. Korzystanie z tych pasków testowych jest dość proste, wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji na pasku testowym z polami skali kolorów, idealnie dopasowanymi do koloru reakcji. Sprytne pudełka Safetyedge umożliwiają bezpieczne przechowywanie i wygodne wyjmowanie pasków testowych. W przypadku testów na inne parametry, które wymagają określonego zakresu pH próbki (np. Spectroquant, patrz instrukcja obsługi), zalecamy użycie pasków testowych pH MQuant jako testu wstępnego.
bez krwawienia pH 11,0 - 11,5 - 11,8 - 12,1 - 12,3 - 12,5 - 12,8 - 13,0 MColorpHast
Other Notes
Zastępuje: 9585-1; 9585
Legal Information
MCOLORPHAST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)