Przejdź do
L1254
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Synonim(y):
Anaerobic Lactate Dehydrogenase, Lactate, NAD-lactate dehydrogenase, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
50000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
100000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-617-8
MDL number:
Specific activity:
600-1,200 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
type
Type XI
form
lyophilized powder
specific activity
600-1,200 units/mg protein
mol wt
140 kDa
composition
protein, 90-100%
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
foreign activity
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
storage temp.
−20°C
General description
Research area: Cell Signaling
Lactic Dehydrogenase (LDH) has a total molecular weight of 140 kDa and is composed of 4 subunits which are designated M subunit (muscle) and H subunit (heart). These subunits may be mixed in any of 5 combinations (M4, M3H1, M2H2, MH3, and H4). Skeletal muscle contains LDH that is predominately M4 with some small amounts of M3H and traces of H2H2. The H and M subunits are quite similar in molecular weight, but differ substantially in amino acid composition. Rabbit muscle LDH dissociates into dimeric species (MW = ~70 kDa) in acetate-chloride at pH 5.0, the dissociation is reversible. Biochemistry, 13, 3527-3531 (1974). Oxidizes glyoxylate and lactate.
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
Application
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle has been used:
  • as a component of activation and relaxing solution in ATPase activity and isometric steady-state tension measurements with muscle fiber[1]
  • in Trypanosoma congolense pyruvate kinase activity assay[2]
  • in pyruvate kinase (PK) assay with rice plastidic PK enzyme OsPK2[3]
Biochem/physiol Actions
Also catalyzes the oxidation of other L-2-hydroxymonocarboxylic acids.
Muscle-type Lactic Dehydrogenase (LDH) participates in metabolic pathways and its activity is essential for anaerobic glycolysis. LDH activity is inhibited by ascorbate. LDH regenerates nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) from NADH and is industrially useful in poly(lactic acid) production.[4] In the absence of oxygen, LDH participates in a fermentation reaction, catalyzes pyruvate into lactic acid, and oxidizes nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) to NAD+. Therefore, LDH mediates the production of NAD+ essential anaerobic glycolysis pathway. Through this LDH helps maintain the physiological and biochemical functions of the cell in the absence of oxygen.
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will reduce 1.0 μmole of pyruvate to L-lactate per min at pH 7.5 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2500L1378L7525
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
specific activity
600-1,200 units/mg protein
specific activity
800-1,200 units/mg protein
specific activity
≥600 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein
biological source
rabbit muscle
biological source
-
biological source
bovine muscle
biological source
Porcine heart
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. In the assay, the UV-Vis absorbance at 340 nm is always showing negative. If lactate continues to form over time, shouldn't the absorbance become more positive?
    1 answer
    1. In this assay, the activity of L-Lactic Dehydrogenase is determined by observing the decrease in absorbance at 340 nm for NADH, rather than the formation of NAD+. The method utilizes a continuous spectrophotometric rate determination to monitor the absorbance decrease at 340 nm, corresponding to NADH absorbance.
      Helpful?
  2. What are products that only have the quality release date on the COA and do not have an expiration or retest date?
    1 answer
    1. Certain products are not included in the retest or expiration date programs as there is no indication to suggest that they are unstable. These products will only display the Release Date on the certificate of analysis, with no stated Retest, Expiration, or Use-by Date. It is advised to handle these products according to the defined conditions outlined in our product literature and website product descriptions. It is recommended for end users to regularly inspect these products to ensure they perform as expected. For such products, our standard warranty of 1 year from the date of shipment applies. For more information on our warranty, please refer to the terms and conditions of sale.
      Helpful?
  3. is the substrate given for the enzyme lactate or lactic form, and may I know why it is L-lactic dehydrogenase and not L-lactate dehydrogenase?
    1 answer
    1. The terms tend to be used interchangeably. Lactate is the anion of the conjugate base lactic acid.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/216/153/l1254enz.pdf