Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 875,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4NaO6P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.02 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-810-7
Beilstein/REAXYS Number:
4771585
MDL number:
Assay:
≥97% (enzymatic)
Form:
powder
446,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
powder
functional group
phosphate
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.Na.H2O/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
YEQQMAFLJISSCR-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogenesis. In glycolysis, PEP is metabolized by pyruvate kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (enzymatic) | description ≥97% (enzymatic) | description ≥97% (enzymatic) | description 99% |
| assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| functional group phosphate | functional group - | functional group phosphate | functional group carboxylic acid, phosphate |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?