Przejdź do
L2500
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle
Type II, ammonium sulfate suspension, 800-1,200 units/mg protein
Synonim(y):
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
904,00 zł
50000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
100000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-617-8
MDL number:
Specific activity:
800-1,200 units/mg protein
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type II
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
800-1,200 units/mg protein
mol wt
140 kDa
foreign activity
pyruvate kinase, myokinase, malic dehydrogenase, glutamic-pyruvic transaminase, glutamic-oxalacetic transaminase and α-glycerophosphate dehydrogenase ≤0.01%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Lactic Dehydrogenase (LDH) has a total molecular weight of 140 kDa and is composed of 4 subunits which are designated M subunit (muscle) and H subunit (heart). These subunits may be mixed in any of 5 combinations (M4, M3H1, M2H2, MH3, and H4). Skeletal muscle contains LDH that is predominately M4 with some small amounts of M3H and traces of H2H2. The H and M subunits are quite similar in molecular weight, but differ substantially in amino acid composition. Rabbit muscle LDH dissociates into dimeric species (MW = ~70 kDa) in acetate-chloride at pH 5.0, the dissociation is reversible. Biochemistry, 13, 3527-3531 (1974). Oxidizes glyoxylate and lactate.
Isoelectric point: 8.4-8.6
Optimal pH : 7.5 .
Application
L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle has been used:
  • for protein-binding measurement
  • to detect the action of oxaloacetate decarboxylase
  • to determine serum L- and D-lactate
Biochem/physiol Actions
Also catalyzes the oxidation of other L-2-hydroxymonocarboxylic acids.
Lactic dehydrogenase is responsible for the conversion of pyruvate to lactate in the fermentative metabolism.
Physical form
Crystalline suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 solution, pH 6.0
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will reduce 1.0 μmole of pyruvate to L-lactate per min at pH 7.5 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1254L1006L3916
specific activity
800-1,200 units/mg protein
specific activity
600-1,200 units/mg protein
specific activity
≥400 units/mg protein
specific activity
1000 units/mL
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
solution
mol wt
140 kDa
mol wt
140 kDa
mol wt
140 kDa
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the volume of this suspension please?
    1 answer
    1. The volume is batch dependent. Here is an example.
      L2500-5KU, batch 0000304021 CofA:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/L2500-5KU0000304021.pdf
      13.99 mg protein/ml X 877 units/mg Protein = about 12,269 units/ml
      For a 5ku pack size: 5000 units / 12,269 units/ml which is about 0.4ml