Kluczowe dokumenty
10108294001
Roche
Fosfoenolopirogronian
97% (PEP-K), pkg of 1 g
Synonim(y):
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, mono-Potassium phosphoenolpyruvate, PEP-K
Wybierz wielkość
2270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2270,00 zł
Polecane produkty
opis
C3H4O6PK (Formula)
PEP, monopotassium salt
Poziom jakości
Próba
97% (PEP-K)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
Mr 168.0 (PEP)
Mr 206.1 (PEP-K)
opakowanie
pkg of 1 g
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?