Kluczowe dokumenty
10109045001
Roche
Kinaza pirogronianowa (PK)
from rabbit muscle
Synonim(y):
PK
Wybierz wielkość
428,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
428,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit muscle
Poziom jakości
Formularz
solution
aktywność właściwa
~200 units/mg protein (At 25 °C with PEP as the substrate.)
opakowanie
pkg of 1 mL (10 mg)
producent / nazwa handlowa
Roche
optymalne pH
7.0-7.5
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?