Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 815,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
815,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
175 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid, phosphate
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% (PEP-K), pkg of 1 g | description ≥97% (enzymatic) | description ≥97% (enzymatic) |
| assay 99% | assay 97% (PEP-K) | assay ≥97% (enzymatic) | assay ≥97% (enzymatic) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 175 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| functional group carboxylic acid, phosphate | functional group - | functional group - | functional group phosphate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?