Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2830,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
59 kDa
packaging
pkg of 20 μg
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
1.8 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PKM(5315)
General description
Pyruvate kinase (PK) has four isozymes such as PKL, PKR, PKM1, and PKM2. PKM1/2 is located in the distal convoluted tubule of the kidney, embryo, lungs, proliferative tissues, retina, adipose tissues, and islets. The PKM1 gene is located on the human chromosome at 15q23.
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE) | description - | description - | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| Gene Information human ... PKM(5315) | Gene Information human ... PKM(5315) | Gene Information human ... PKM(5315) | Gene Information human ... PKM(5315) |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| biological source human | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) western blot: 1:500-1:2000, immunofluorescence: 1:20-1:100 | technique(s) western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) western blot: 1:1000, immunohistochemistry: 1:10-1:50 |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?