Przejdź do
P7002
Phospho(enol)pyruvic acid trisodium salt hydrate
≥97% (enzymatic), powder
Synonim(y):
2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid trisodium salt, PEP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
636,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7640,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
29 130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H2O6PNa3 · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.99 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phospho(enol)pyruvic acid trisodium salt hydrate, ≥97% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H5O6P.Na.H/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);;
InChI key
KZPUEZVJSLLABH-UHFFFAOYSA-N
Application
Phospho(enol)pyruvic acid trisodium salt hydrate has been used in:
  • several enzyme activity assays, such as PRPP synthetase (PRPPS) assay, ribokinase (RK) assay, adenine phosphoribosyltransferase (APRT) assay
  • in the reaction mixture for enzyme kinetic assay to determine platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) kinetic parameters
  • as a component in buffer B to react with adenosine diphosphate (ADP) to form adenosine triphosphate (ATP) for energy charge measurement
Biochem/physiol Actions
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogenesis. In glycolysis, PEP is metabolized by pyruvate kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
Phosphoenolpyruvic acid plays a major role in the initial step of glycolysis by acting as an inhibitor of hexokinase, phosphoglucose isomerase, phosphofructokinase and aldolase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7252P7877P0564
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)