Kluczowe dokumenty
HS120661
Mini led light box
L × W × H 161 mm × 135 × 44
Wybierz wielkość
1 EACH
759,00 zł
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
759,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.79
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120661
dł. × szer. × wys.
161 mm × 135 × 44
Opis ogólny
Mini LED Light Box saves bench space and can be stored in a drawer.
Cechy i korzyści
  • Slim light panel LED light source.
  • Color temperature 5,300K +/- 270K
  • Viewing area 125 x 100 mm (5" x 4") is perfect for quick screening of 96-well plates, Petri dishes, electrophoresis gels, slides, and transparencies
  • Powered by six 1.5V AAA (included)
  • Dimensions: 6.2 x 5.9 x 0.6 in (158 x 150 x 14 mm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)