Kluczowe dokumenty
901111
Phenox O-PC™ A0202
New Iridium, ≥97%
Synonim(y):
3,7-Di([1,1′-biphenyl]-4-yl)-10-(naphthalen-1-yl)-10H-phenoxazine, Miyake organophotoredox catalyst, 3,7-Di(4-biphenyl) 1-naphthalene-10-phenoxazine, PhenO_1Naph_Biph
Wybierz wielkość
784,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
784,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
171 °C
aktywacja fotokatalizatora
400 nm
ciąg SMILES
C1(C=CC(C2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)=C4)=C4OC(C=C(C5=CC=C(C6=CC=CC=C6)C=C5)C=C7)=C7N1C8=C(C=CC=C9)C9=CC=C8
InChI
1S/C46H31NO/c1-3-10-32(11-4-1)34-18-22-36(23-19-34)39-26-28-43-45(30-39)48-46-31-40(37-24-20-35(21-25-37)33-12-5-2-6-13-33)27-29-44(46)47(43)42-17-9-15-38-14-7-8-16-41(38)42/h1-31H
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
Organocatalyzed Atom Transfer Radical Polymerization Driven by Visible Light
Organocatalyzed Atom Transfer Radical Polymerization Using N-Aryl Phenoxazines as Photoredox Catalysts
Intramolecular Charge Transfer and Ion Pairing in N,N-Diaryl Dihydrophenazine Photoredox Catalysts for Efficient Organocatalyzed Atom Transfer Radical Polymerization
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Powiązane treści
Research in the Miyake laboratory focuses on catalysis, polymer chemistry, and materials science.