Kluczowe dokumenty
901112
PhenN O-PC™ B0301
New Iridium, ≥97%
Synonim(y):
Miyake polymerization organophotoredox catalyst, 5,10-Di(2-Naphthyl)-5,10-dihydrophenazine, PhenN_2Naph
Wybierz wielkość
611,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
611,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
aktywacja fotokatalizatora
460 nm
ciąg SMILES
[n]3(c4c([n](c7c3cccc7)c5cc6c(cc5)cccc6)cccc4)c1cc2c(cc1)cccc2
Klucz InChI
HPIOBCHPZVAATK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
Organocatalyzed Atom Transfer Radical Polymerization Driven by Visible Light
Organocatalyzed Atom Transfer Radical Polymerization Using N-Aryl Phenoxazines as Photoredox Catalysts
Intramolecular Charge Transfer and Ion Pairing in N, N-Diaryl Dihydrophenazine Photoredox Catalysts for Efficient Organocatalyzed Atom Transfer Radical Polymerization
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Powiązane treści
Research in the Miyake laboratory focuses on catalysis, polymer chemistry, and materials science.