Przejdź do
P6224
TWEEN® 80
from non-animal source
Synonim(y):
POE (20) sorbitan monooleate, Polyethylene glycol sorbitan monooleate, Polyoxyethylenesorbitan monooleate, Polysorbate 80
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥70.0% (GC)
form
viscous liquid
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
composition
Oleic acid, ≥70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
aggregation number
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
15
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Non-ionic detergent used for selective protein extraction and isolation of nuclei from mammalian cell lines.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4780P64748.22187
assay
≥70.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
liquid
aggregation number
60
aggregation number
-
aggregation number
60
aggregation number
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
mol wt
average mol wt ~1310
mol wt
micellar avg mol wt 79,000, average mol wt 1310
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 80
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)