Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 400,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 795,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4400,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
400,00 zł
Quality Segment
agency
JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<1.33 hPa
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
300-500 cSt(25 °C)
bp
>100 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >149 °C
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| agency JP, Ph. Eur., NF | agency - | agency - | agency - |
| technique(s) API processing | nano-milling: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form viscous liquid | form - | form - | form liquid |
| density 1.07 g/cm3 at 25 °C | density - | density - | density 1.07 g/cm3 at 25 °C |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..