Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
381,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥58%
form
viscous liquid
mol wt
micellar avg mol wt 79.000, average mol wt 1310
composition
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
0.012 mM (20-25°C)
viscosity
300—500 cP(25 °C)
transition temp
cloud point 65 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
density
1.064 g/cm3
HLB
15.0
greener alternative category
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscous liquid | description BioXtra, viscous liquid | description suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, viscous liquid | description viscous liquid, Preservative Free, Low-peroxide; Low-carbonyls |
| assay ≥58% | assay - | assay - | assay - |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid | form viscous liquid |
| HLB 15.0 | HLB 15 | HLB - | HLB 15 |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 1.064 g/cm3 | density 1.06 g/mL at 25 °C | density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.) | density 1.06 g/mL at 25 °C |
| viscosity 300—500 cP(25 °C) | viscosity - | viscosity - | viscosity - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
>482.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
> 250 °C - Cleveland open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?