Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł 312,75 zł |
1 gal | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł 945,00 zł |
Informacje o tej pozycji
307,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
assay
~90.0% (GC)
form
viscous liquid
mol wt
estimated mol wt 1277
composition
Palmitic acid, ~90% (balance primarily stearic acid)
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
CMC
0.027 (20-25°C)
HLB
15.6
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, RNA extraction: suitable, protein purification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form liquid | form liquid |
| assay ~90.0% (GC) | assay ~90.0% (GC) | assay - | assay - |
| HLB 15.6 | HLB 15.6 | HLB - | HLB - |
| CMC 0.027 (20-25°C) | CMC 0.027 (20-25°C) | CMC - | CMC - |
| description non-ionic | description non-ionic | description - | description RTECS - TR7400000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 40
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?