Merck
CRM33376
Supelco
β-HCH
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
β-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
Wybierz wielkość
CRM33376-50MG
221,00 zł
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
CRM33376-50MG
221,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.83
Beilstein:
1907338
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[C@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3+,4+,5-,6-
Klucz InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-CDRYSYESSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
b-HCH jest produktem ubocznym produkcji insektycydu lindanu (g-HCH). Nie jest wymieniony w bazie danych pestycydów Unii Europejskiej. Od 2009 roku jest wymieniony w Konwencji Sztokholmskiej jako trwałe zanieczyszczenie organiczne. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)