Przejdź do
M2659
Melamine
99%
Synonim(y):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
729,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3N3(NH2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-615-4
Beilstein/REAXYS Number:
124341
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Melamine can be used as a:
  • Reactant in the preparation of melamine trisulfonic acid (MTSA) which is used as a catalyst in various reactions.
  • Nitrogen source for the large scale synthesis of nitrogen-doped graphene (NG).
  • Heterogeneous catalyst in combination with lewis acid ZnI2 for conversion of carbon dioxide to cyclic carbonates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
137918352549PHR1274
Melamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1379183
Melamine
Melamine analytical standard
Supelco
52549
Melamine
Melamine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1274
Melamine
description
99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
99%
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melamine
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Urinary tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-78-1
CAS No.
108-78-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How to dissolve Melamine in water? any pre-treatments or conditions? It is not dissolving at low powder to water ratio..
    1 answer
    1. This product is specified to dissolve in water at 25 mg/mL in H2O to produce a colorless solution with clear to very slightly hazy turbidity. Please review the quality specification below.
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/239/319/M2659-BULK________ALDRICH__.pdf
      Please consider heating the solution to assist in the dissolution.
      Helpful?
  4. What is the size of the particles for M2659?
    1 answer
    1. Particle size is not tested as a specification for this material. However, there is a specification for particle size indicating no more than 1% should pass through a 40 mesh screen, and no more than 35% should pass through a 325 mesh screen.
      Helpful?
  5. I want to konw the size of the melamine particles
    1 answer
    1. The particle size is not determined for this product.