Merck
W295101
Sigma-Aldrich
Propyl 4-hydroxybenzoate
≥99%
Synonim(y):
4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer FEMA:
2951
Beilstein:
1103245
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥99%
mp
95-98 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
burnt; smoky
ciąg SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-hydroksybenzoesan propylu należy do grupy parabenów, które są powszechnie stosowane jako środki konserwujące w kosmetykach, produktach do pielęgnacji skóry, żywności i napojach. 4-hydroksybenzoesan propylu, w połączeniu z innymi parabenami, wykazuje również silne działanie przeciwdrobnoustrojowe przeciwko szerokiemu zakresowi mikroorganizmów.[1]
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Validation of HPLC analysis of 2-phenoxyethanol, 1-phenoxypropan-2-ol, methyl, ethyl, propyl, butyl and benzyl 4-hydroxybenzoate (parabens) in cosmetic products, with emphasis on decision limit and detection capability.
Borremans M, et al.
Chromatographia, 59(1), 47-53 (2004)
O Herrero et al.
Mutation research, 743(1-2), 20-24 (2012-01-18)
Di(2-ethylhexyl)phthalate, triclosan and propylparaben are contaminants of emerging concern that have been subjected to extensive toxicological studies, but for which limited information is currently available concerning adverse effects on terrestrial plant systems. The Allium cepa test, which is considered one
Michelle P Dvores et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(17), 6978-6984 (2012-03-29)
This study presents a method for one-step formation of poly(ethylene oxide) nanofibers incorporating nanoparticles of a poorly water-soluble compound. Using the new method reported here, nanofiber-nanoparticle composites are fabricated in one step by electrospinning of an oil-in-water microemulsion, in which
José Manuel Pérez Martín et al.
Mutation research, 702(1), 86-91 (2010-08-05)
Propyl p-hydroxybenzoate, commonly referred to as propylparaben, is the most frequently used preservative to inhibit microbial growth and extend shelf life of a range of consumer products. The objective of this study was to provide further insight into the toxicological
Dennis G Maki et al.
Critical care medicine, 39(4), 613-620 (2011-01-05)
Catheter-related bloodstream infection is the greatest threat to the safety of patients on hemodialysis. Catheter lock solutions containing heparin have been linked to an increased risk of hemorrhage and thrombocytopenia. To ascertain the safety and efficacy for prevention of catheter-related