Merck
91359
Supelco
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
analytical standard
Synonim(y):
Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
Wybierz wielkość
100 MG
384,00 zł
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
384,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.18
Beilstein:
5183350
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
crystals
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
ciąg SMILES
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)