Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 991,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.18
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-488-1
Beilstein/REAXYS Number:
5183350
MDL number:
Form:
crystals
Quality level:
991,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
form
crystals
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form crystals | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency tested according to Ph. Eur. |
| application(s) research use (small molecule) | application(s) research use (small molecule) | application(s) - | application(s) research use (small molecule) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Anna Maria Wróbel et al.
Toxicology letters, 230(3), 375-381 (2014-08-17)
Numerous studies have shown that widely used parabens possess estrogenic properties. In the present study, we examined the effects of methyl-, propyl- and butylparaben on the mRNA and protein expression of estrogen receptor (ER)-α (ESR1) and -β (ESR2) and the
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 95038-500G | 04061833301869 |