For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
54680
Butyl 4-hydroxybenzoate
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben
Wybierz wielkość
161,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
161,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (GC)
bp
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
68-70 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?