Merck
W255807
Sigma-Aldrich
2,3-Hexanedione
≥95%, FG
Synonim(y):
Acetyl butyryl
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer FEMA:
2558
Beilstein:
1699896
Numer WE:
Nr Rady Europy:
152
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.018
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
butter; caramel; creamy; oily; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
butter; caramel; creamy; oily; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,3-Hexanedione is a diketone commercially used in food and fragrance industries to get a buttery-cheesy taste in different foodstuffs and fragrances. It is naturally found in coffee, beer, and fermented soya beans.
Zastosowanie
  • Volatile organic compounds of the soil bacterium Bacillus halotolerans suppress pathogens and elicit defense-responsive genes in plants.: This research unveils how volatile organic compounds from Bacillus halotolerans, including 2,3-Hexanedione, can suppress plant pathogens and trigger defense genes. This finding could lead to natural plant protection strategies and enhance agricultural productivity (Rana et al., 2024).
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of the hypersensitivity potential of alternative butter flavorings
Anderson SE, et al.
Food And Chemical Toxicology, 62(1), 373-381 (2013)
Molecular mechanism of hexane neuropathy: significant differences in pharmacokinetics between 2.3-, 2.4-, and 2.5-hexanedione.
K Iwasaki et al.
Industrial health, 22(3), 177-187 (1984-01-01)
Thomas R Zilz et al.
Toxicology, 231(2-3), 210-214 (2007-01-19)
The potential cytotoxicity of two hexanedione food additives (2,3 and 3,4 isomers) was evaluated in comparison with the neurotoxic hexane metabolite 2,5-hexanedione in the human SK-N-SH neuroblastoma line using the MTT assay to indicate mitochondrial dehydrogenase activity and flow cytometry
Emerson S Lacey et al.
Journal of chemical ecology, 30(8), 1493-1507 (2004-11-13)
This is the first fully verified report of an aggregation pheromone produced by a cerambycid beetle species. Field bioassays with adult Neoclytus acuminatus acuminatus (F.) (Coleoptera: Cerambycidae) revealed that males produce a pheromone that attracts both sexes. Extracts of odors
Michael D Coleman et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 102(1), 25-29 (2007-11-02)
The effects of the alpha-diketone derivatives 2,3- and 3,4-hexanediones were investigated in three non-neuronal cell lines (MCF7, HepG(2) and CaCo-2) as well as in the neuroblastoma line, SH-SY5Y. The MTT reduction assay was employed to determine the necrotic effects of