Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
223-350-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
13 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-5.9 % (v/v)
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
transition temp
flash point 28 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of alpha-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase: This study explores the enzymatic reduction of 2,3-hexanedione to produce hydroxy ketones, providing insights into biocatalytic applications (Muschallik et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.934 - 0.940
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.934 - 0.940
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Hexanedione
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?