Przejdź do
W304522
(−)−α-Terpineol
natural, ≥96%, FCC, FG
Sustainability features
Synonim(y):
(S)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol, (S)-p-Menth-1-en-8-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
FEMA Number:
3045
Council of Europe no.:
62c
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
2.014
EC Number:
202-680-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2325137
Organoleptic:
lilac; citrus; woody; floral; pine
Grade:
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
Agency:
follows IFRA guidelines
Food allergen:
no known allergens
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 172.515, FDA 21 CFR 178.1010
assay
≥96%
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
refractive index
n20/D 1482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
α-terpineol
greener alternative category
organoleptic
lilac; citrus; woody; floral; pine
SMILES string
CC1=CC[C@@H](C(O)(C)C)CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI key
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
α-Terpineol is a monoterpene alcohol. It is one of the components responsible for the antifungal activity of Melaleuca alternifolia (tea tree) essential oil. It is also found in Origanum essential oil and Rosmarinus officinalis essential oil.
α-Terpineol is a monoterpene compound mainly found in the essential oil (EO) of plants such as pine, rosemary and tea tree.
Application
Estersof α-terpineol possess a fruity, characteristic lavender and bergamot-likefragrance and are widely used for their flavor value in bakery, frozen dairy,chewing gum, alcoholic and non-alcoholic beverages, and meat products.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W355801W29020386473
description
natural, ≥96%, FCC, FG
description
≥89%, FCC, FG
description
≥97%, FCC, FG
description
≥95.0% (GC)
grade
Halal, FG, Fragrance grade, natural, Kosher
grade
Halal, FG, Fragrance grade, Kosher
grade
Halal, Fragrance grade, FG, Kosher
grade
-
organoleptic
lilac; citrus; woody; floral; pine
organoleptic
lemon; medicinal; citrus; woody
organoleptic
camphoraceous; woody; pine
organoleptic
-
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
-
agency
follows IFRA guidelines
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines
agency
-
assay
≥96%
assay
≥89%
assay
≥97%
assay
≥95.0% (GC)
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)