Merck
306932
Sigma-Aldrich
3,4-Hexanedione
95%
Wybierz wielkość
25 G
231,00 zł
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
231,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2CH2COCOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
1700837
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potencjał drażniący i uczulający 3,4-heksanodionu (stosowanego jako składnik syntetycznego środka aromatyzującego) badano na modelu mysim[1]. Pochodne 3,4-heksanedionu hamowały transport oksoglutaranu[2].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natalia Campillo et al.
Bioanalysis, 9(4), 369-379 (2017-01-20)
Two important markers of oxidative stress, glyoxal and methylglyoxal, are preconcentrated from human urine by surfactant-assisted dispersive liquid-liquid microextraction and separated by LC-fluorescence. Derivatization was carried out overnight with 0.8 mM 2,3-diaminonaphthalene at 4°C. For surfactant-assisted dispersive liquid-liquid microextraction, 500
Stacey E Anderson et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 62, 373-381 (2013-09-07)
Concern has been raised over the association of diacetyl with lung disease clinically resembling bronchiolitis obliterans in food manufacturing workers. This has resulted in the need for identification of alternative chemicals to be used in the manufacturing process. Structurally similar
Elizabeth I Parkinson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(15), 4635-4643 (2011-07-08)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes found in both human and animal tissues and are responsible for the metabolism of xenobiotics. This includes numerous natural products, as well as a many clinically used drugs. Hence, the activity of these agents is
I Stipani et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 331(1), 48-54 (1996-07-01)
The effect of arginine-specific reagents on the function of the purified and reconstituted oxoglutarate carrier protein of the inner mitochondrial membrane has been investigated. The alpha-dicarbonyl reagents 2,3-butanedione, 2,3-pentanedione, 2,3- and 3,4-hexanedione, 1-phenyl-1,2-propanedione, phenylglyoxal, and phenylglyoxal derivatives caused a concentration-dependent