Merck
223034
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1,2-propanedione
99%
Synonim(y):
Acetyl benzoyl
Wybierz wielkość
1 G
171,00 zł
5 G
542,00 zł
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
171,00 zł
5 G
542,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
1% methyl benzoate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
103-105 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
CC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
The enantioselective hydrogenation of 1-phenyl-1,2-propanedione over Pt colloids was studied[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luis Felipe J Schneider et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(3), 369-375 (2008-10-14)
To evaluate the effect of amine ratio (ethyl 4-dimethylaminobenzoate, EDMAB) on the maximum rate of polymerization (R(p)(max)), degree of conversion (DC), Knoop hardness (KH), water sorption (Wsp), water solubility (Wsl) and color changes (DeltaE) over time of resin composites formulated
Marcello G Trevisan et al.
Talanta, 75(4), 1021-1027 (2008-07-01)
Fourier transform mid-infrared spectroscopy (FT-MIR) coupled with a homemade attenuated total reflectance (ATR) flow-cell was used for on-line monitoring of a biotransformation reaction. The reaction was also monitored off-line by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) enabling to establish a multivariate model
William Cunha Brandt et al.
Journal of dentistry, 39(6), 438-447 (2011-04-23)
The aim of this study was to evaluate the degree of conversion (DC), rate of polymerization (R(p)(max)), Knoop hardness (KHN) and bond strength between tooth/restoration of composite resins containing different photo-initiators photo-activated by different light-curing units (LCUs). A mixture of
Hiroyuki Arikawa et al.
Dental materials journal, 28(4), 454-460 (2009-09-02)
The purpose of this study was to investigate effects of various visible light photoinitiators on the polymerization efficiency and color of the light-activated resins. Four photoinitiators, including camphorquinone, phenylpropanedione, monoacrylphosphine oxide (TPO), and bisacrylphosphine oxide (Ir819), were used. Each photoinitiator
Walter F Schroeder et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 24(5), 686-693 (2007-09-07)
The present study was carried out in order to assess the suitability of N,N-dimethylaminobenzyl alcohol (DMOH) as co-initiator of camphorquinone (CQ) and 1-phenyl-1,2-propanedione (PPD) in light-cured dental resins. DMOH was synthesized and used as co-initiator for the photopolymerization of a