241962
2,3-Pentanedione
97%
Synonim(y):
Acetylpropionyl
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
tw
110-112 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Bisphenol derivatives by acid-catalyzed condensation reaction with phenols.
- 2-Ethyl-3-methyl-1H-indole by Pd-catalyzed reaction with aniline under reductive conditions.
- 2-Ethyl-3-methylquinoxaline by condensation reaction with o-phenylenediamine using citric acid as a catalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - open cup