Merck
W200832
Sigma-Aldrich
Acetoin
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Synonim(y):
3-Hydroxy-2-butanone, Acetylmethylcarbinol
Wybierz wielkość
W200832-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
413,00 zł
1 KG
882,00 zł
5 KG
2410,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W200832-SAMPLE-K
229,00 zł
100 G
413,00 zł
1 KG
882,00 zł
5 KG
2410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer FEMA:
2008
Beilstein:
385636
Numer WE:
Nr Rady Europy:
749
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.051
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
butter; creamy
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
mp
15 °C (monomer)
90 °C (dimer) (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
butter; creamy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)C(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Klucz InChI
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetoin is a volatile flavor compound with a buttery odor and flavor.[1] It is mainly found in Kefir[2] and yogurt.[3] Acetoin is used as a flavoring agent in butter, milk, shortening and baked goods.[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Zastosowanie
  • Role of Volatile Organic Compounds Produced by Kosakonia cowanii Cp1 during Competitive Colonization Interaction against Pectobacterium aroidearum SM2.: This study investigates the role of volatile organic compounds, including acetoin, produced by Kosakonia cowanii Cp1 in inhibiting Pectobacterium aroidearum SM2, highlighting the potential of acetoin in biocontrol applications (Mena Navarro et al., 2024).
  • Chemical imitation of yeast fermentation by the drosophilid-pollinated deceptive trap-flower Aristolochia baetica (Aristolochiaceae).: The research explores how Aristolochia baetica mimics yeast fermentation, including the production of acetoin, to attract drosophilid pollinators, emphasizing acetoin′s role in plant-pollinator interactions (Rupp et al., 2024).
  • Investigating the impact of various sorghum types on the key aroma compounds of Sichuan Xiaoqu Baijiu through application of the sensomics approach.: This study examines how different sorghum types influence the key aroma compounds, including acetoin, in Sichuan Xiaoqu Baijiu, demonstrating acetoin′s significance in food and beverage flavor profiles (Ma et al., 2024).
  • Regulation of Tetramethylpyrazine Formation by the Phenolics-Fenton Coupled Redox Cycling System.: The research delves into the biochemical pathways regulated by acetoin in the formation of tetramethylpyrazine, providing insights into its role in flavor compound biosynthesis (Xu et al., 2024).
  • Design of a synthetic enzyme cascade for the in vitro fixation of formaldehyde to acetoin.: This paper presents the development of a synthetic enzyme cascade to convert formaldehyde to acetoin, showcasing its potential in biotechnological applications for formaldehyde detoxification (Cui et al., 2024).
Informacje prawne
Additional information may be required prior to purchase of this material
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 6-6 (1971)
Determination of organic acids and volatile flavor substances in kefir during fermentation
Guzel-Seydim ZB, et al.
J. Food Compos. Anal., 13(1), 35-43 (2000)
Volatile flavor compounds in yogurt: a review
Cheng H.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(10), 938-950 (2010)
Zhen Liu et al.
Bioresource technology, 102(22), 10741-10744 (2011-09-29)
Production of highly pure (2S,3S)-2,3-butanediol ((2S,3S)-2,3-BD) and (3S)-acetoin ((3S)-AC) in high concentrations is desirable but difficult to achieve. In the present study, glucose was first transformed to a mixture of (2S,3S)-2,3-BD and meso-2,3-BD by resting cells of Klebsiella pneumoniae CICC
Pieter Moons et al.
Applied and environmental microbiology, 77(10), 3422-3427 (2011-03-29)
During fermentation of sugars, a number of bacterial species are able to switch from mixed acid production to acetoin and 2,3-butanediol production in order to avoid lethal acidification of their environment, although the regulation of this switch is only poorly