165131
2,5-Hexanedione
≥98%
Synonim(y):
Acetonylacetone
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.43 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
191 °C (lit.)
mp
−6-−5 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: miscible
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup