Przejdź do
900690
N,N-Diisopropylethylamine
99.5%, liquid, purified by redistillation, ZerO₂®
Synonim(y):
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, Hünig’s base
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 x 2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
106,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
230-392-0
MDL number:
Assay:
99.5%
Form:
liquid
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N,N-Diisopropylethylamine, purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
vapor pressure
31 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
99.5%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Diisopropylethylamine, also known as Hünig′s base, is a sterically hindered amine. It is a non-nucleophilic base commonly employed for substitution reactions.
Application
N,N-Diisopropylethylamine may be used in the synthesis of mannosylated ovalbumin peptides.
Proton scavenger used in peptide coupling, enolboration, Pd(0)-catalyzed alkoxycarbonylation of allyl phosphates and acetates, and as a catalyst in vinyl sulfone synthesis.
Features and Benefits
ZerO2® products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2® is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ZerO2 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
387649D12580603440
description
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
description
purified by redistillation, 99.5%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
≥98.0%
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
≥99%
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.755 g/mL at 20 °C, 0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
127 °C (lit.)
bp
127 °C (lit.)
bp
127 °C (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Diisopropylethylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.1 °F
flash_point_c
9.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)