Kluczowe dokumenty
763004
CPhos Pd G3
95%
Synonim(y):
CPhos-G3-Palladacycle, CPhos-Pd-G3, [(2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino) -1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)] palladium(II) methanesulfonate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
176-178 °C (decomposition)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CN(C)c3cccc(N(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C28H41N2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
SMFSVINURNWOPR-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Cała zawartość torebki foliowej jest ważona, powlekana, pakowana i zamykana w komorze rękawicowej pod azotem.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.