Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 921,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
245,00 zł
Nazwa produktu
RuPhos Pd G4,
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 4
assay
95%
form
powder
feature
generation 4
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
240 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC(OC1=CC=CC(OC(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2)C
InChI
1S/C30H43O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
FDRWYHUTZOCVSQ-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 98% | description - |
| assay 95% | assay - | assay 98% | assay - |
| reaction suitability core: palladium, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling | reaction suitability reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst | reaction suitability core: palladium, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst |
| functional group phosphine | functional group - | functional group phosphine | functional group phosphine |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 240 °C | mp - | mp 188-196 °C (decomposition) | mp 195-197 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?