Przejdź do
900631
Ethylene glycol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonim(y):
Degassed and low oxygen ethylene glycol, Ethylene glycol ZerO2®, 1,2-Ethanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
EC Number:
203-473-3
UNSPSC Code:
12352137
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
505945
MDL number:
eCl@ss:
39020501
Assay:
99.8%
Grade:
ZerO2®
Bp:
195-198 °C
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
15.3 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.003% water
water
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324558293237102466
grade
ZerO2®
grade
anhydrous
grade
spectrophotometric grade
grade
-
assay
99.8%
assay
99.8%
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
mp
−13 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
239.0 °F - open cup
flash_point_c
115 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)