Przejdź do
804975
DTBPF-Pd-G3
solid
Synonim(y):
1,1′-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene Pd G3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H57FeNO3P2PdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
844.15
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DTBPF-Pd-G3,
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
form
solid
feature
generation 3
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
impurities
may contain 10-20% Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II) (Aldrich Number 762156), may contain 5-10% DTBPF (Aldrich Number 695149), may contain 5-10% pentane
mp
87-150 °C (decomposition)
functional group
phosphine
InChI
1S/2C13H22P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*7-10H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
InChI key
AGXLTHQKOWPGBX-UHFFFAOYSA-M
General description
DTBPF-Pd-G-3 is a versatile palladium precatalyst developed by Buchwald group. It is widely employed in various cross-coupling reactions involving the formation of C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3, and C-S bonds. Precatalysts effectively generate active catalytic species for use in various reactions.
Application
Pd precatalyst for cross-coupling. Buchwald Third Generation Palladium Precatalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
695149804967804959
description
-
description
-
description
95%
description
95%
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Indole Forming Reactions
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, core: palladium, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, core: palladium, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
87-150 °C (decomposition)
mp
73-75 °C
mp
175-180 °C
mp
183-200 °C (decomp)
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
product line
-
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
product line
Buchwald precatalyst Generation 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)