Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 900,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
Nazwa produktu
XPhos Pd G4, 95%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 4
assay
95%
form
powder
feature
generation 4
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
core: palladium, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
150 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C)C1=CC(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2
InChI
1S/C33H49P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
LJYHQNMVCGMPIU-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description - | description - | description - |
| reaction suitability reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: catalyst |
| assay 95% | assay - | assay - | assay 95% |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 150 °C | mp - | mp - | mp 214-219 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?