Przejdź do
900641
Methanol
≥99.8%, ZerO2®, anhydrous
Synonim(y):
Degassed and low oxygen methanol, Methanol ZerO2®, Methyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 x 2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-578-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
ZerO2®
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002% water
water
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.895961.060128.48335
Methanol anhydrous for analysis (max. 0.003% H2O)
Supelco
1.06012
Methanol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ZerO2®
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
synthesis grade
assay
99.8%
assay
99.8%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.85% (GC)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
impurities
≤0.002% water
water
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.003% Water, ≤0.05% Acetone (GC), ≤0.1% Ethanol (GC)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)