Merck
I9760
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
for peptide synthesis
Synonim(y):
N-Hydroxysuccinimide iodoacetate, N-Iodoacetoxysuccinimide
Wybierz wielkość
50 MG
822,00 zł
100 MG
1300,00 zł
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
822,00 zł
100 MG
1300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6INO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
822,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester, powder
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
rozpuszczalność
DMF: 50 mg/mL
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
NHS ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N1OC(CI)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6INO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
Klucz InChI
VRDGQQTWSGDXCU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A heterobifunctional cross-linking reagent with amine and sulfhydryl reactivity. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5) Second coupling specific for molecules containing free sulfydryl by thioether linkage buffered at pH 7.5 (7.0-8.0). Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates. Provides a 2-atom linker.
Przestroga
The iodoacetyl group is light sensitive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin Y Lin et al.
ACS nano, 7(10), 9001-9009 (2013-09-11)
Thrombin is a serine protease and regulator of hemostasis that plays a critical role in the formation of obstructive blood clots, or thrombosis, that is a life-threatening condition associated with numerous diseases such as atherosclerosis and stroke. To detect thrombi
Cody M Palumbo et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(11), 1633-1640 (2020-01-17)
Specific applications of CRISPR/Cas genome editing systems benefit from chemical modifications of the sgRNA. Herein we describe a versatile and efficient strategy for functionalization of the 3'-end of a sgRNA. An exemplary collection of six chemically modified sgRNAs was prepared
G Houen et al.
Journal of immunological methods, 181(2), 187-200 (1995-04-26)
Two methods for the preactivation of proteins and conjugation of peptides to proteins under mild conditions are presented. Preactivation of proteins with divinylsulfone (DVS) permits peptide conjugation through either amino, hydroxyl or sulphydryl groups depending on the coupling pH used
Jenny Tam et al.
International journal of molecular sciences, 21(9) (2020-05-01)
The use of fluorescent imaging probes that monitor the activity of proteases that experience an increase in expression and activity in tumors is well established. These probes can be conjugated to nanoparticles of iron oxide, creating a multimodal probe serving
E S Rector et al.
Journal of immunological methods, 24(3-4), 321-336 (1978-01-01)
A novel procedure for the synthesis of well-defined protein-protein conjugates is described using ovalbumin (OA) and IgG as test proteins. This procedure involves the highly selective and rapid reaction of alkyl halide and sulfhydryl groups, which have been grafted, respectively