Kluczowe dokumenty
284262
Iodoacetic anhydride
Synonim(y):
2-Iodoacetic anhydride, 2-Iodoacetyl 2-iodoacetate, Iodoacetic acid anhydride, Iodoacetyl anhydride
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
47-49 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 10%, clear to slightly hazy, yellow (pink or tan)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ICC(=O)OC(=O)CI
InChI
1S/C4H4I2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Klucz InChI
RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant used for:
- Sythesis of N-iodoacetyl glycosylamine derivatives and converting amino precursors to IA derivatives
- Linking lysine residues to N-terminal α-amino groups of peptides
- Capping amines and yielding a thiol reactive iodo-derivative
- Iodoacetylation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?