Przejdź do
901699
3-Mercaptopropanyl-N-hydroxysuccinimide ester
>95%
Synonim(y):
NHS ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.22
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.23
MDL number:
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>95%
form
solid or liquid
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
colorless to yellow
functional group
NHS ester, thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C7H9NO4S/c9-5-1-2-6(10)8(5)12-7(11)3-4-13/h13H,1-4H2
InChI key
UTBOEPMMEANMPS-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Mercaptopropanyl-N-hydroxysuccinimide ester is an aliphatic, heterobifunctional crosslinking reagent. Due to the functional groups, this material can be used in a multitude of applications, such as the synthesis of protien-polymer conjugates and the synthesis of functionalized quantum dots. In addition to use as a crosslinking agent, this material can also be used to install functional groups post-polymerization. The terminal N-hydroxysuccinimide (NHS) ester can react with amines while the terminal thiol can react with thiols, alkenes, and alkynes. The free thiol can also be used to form self-assembled monolayers (SAMs) on gold surfaces.
3-Mercaptopropanyl-N-hydroxysuccinimide ester can be used in the synthesis of diaminobutane (DAB) based dendrimers for the formation of an ultrafiltration membrane for the removal of heavy metals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56480130672941514
description
>95%
description
purum, ≥97.0% (T)
description
98%
description
-
assay
>95%
assay
≥97.0% (T)
assay
98%
assay
>90% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
form
solid or liquid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
thiol, NHS ester
functional group
imide
functional group
imide
functional group
-
color
colorless to yellow
color
-
color
-
color
white to off-white
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
110.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
43.33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?