Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł |
Informacje o tej pozycji
153,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
140-150 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl.NCCCl
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI key
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Application
- in the preparation of novel Schiff base ligands, that can also be used to remove metal ions such as Co (II) and Ni (II) from contaminated water when immobilized on silica gels)
- as a derivatizing reagent
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description purum, ≥98.0% (AT) | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay ≥98.0% (AT) | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 140-150 °C (lit.) | mp 140-150 °C | mp 208-210 °C (lit.) | mp 201-204 °C (lit.) |
| form crystals | form solid | form crystals | form crystals |
| functional group amine | functional group chloro, amine | functional group amine | functional group amine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroethylamine hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?