Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
assay
~95%
Quality Segment
form
solid
functional group
amine, thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~95% | description ≥98.0% (RT) | description ≥99% | description ≥98% (titration) |
| assay ~95% | assay ≥98.0% (RT) | assay ≥99% | assay ≥98% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form - | form liquid | form powder or crystals |
| functional group thiol, amine | functional group - | functional group hydroxyl, amine | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?