Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł |
Informacje o tej pozycji
464,00 zł
Nazwa produktu
Acrylic acid N-hydroxysuccinimide ester, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H7NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2H,1,3-4H2
InChI key
YXMISKNUHHOXFT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Acrylated hyaluronic acid (HA) hydrogel for bone regeneration applications.
- Injectable, biodegradable, and thermosensitive copolymers for tissue engineering.
- Imidazole-based biocompatible, aqueous quantum dots (QDs).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description 98% | description powder | description ≥98% (TLC) |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥90% (HPLC) | assay 98% | assay - | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?