Przejdź do
P3415
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%, powder
Synonim(y):
N-Succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate, SPDP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
224,25 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
910,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.36
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-034-3
Beilstein/REAXYS Number:
1548137
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
224,25 zł
Cena katalogowa299,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-86 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, DMF: soluble
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2
InChI key
JWDFQMWEFLOOED-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester (SPDP) is a heterobifunctional cross-linking reagent with amine and sulfhydryl reactivity. It is typically coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). Second coupling specific for molecules containing free sulfhydryl by thiol-disulfide exchange buffered at pH 8.0 (7.5-8.5). Alternately, this reagent may be used as a protected thiolating reagent following initial coupling and reduction of linker. It incorporates four atom linker.
Application
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester (SPDP) is useful for the preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates.
It has been used for antibody conjugation and as a protein cross-linker.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D3669803316803480
assay
≥95%
assay
-
assay
≥90%
assay
≥95%
solubility
acetone: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
chloroform: 50 mg/mL, DMF: soluble, acetone: soluble
solubility
soluble (>95 mg/ml in water)
solubility
DMSO or DMF: soluble
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
84-86 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?