Merck
931063
Sigma-Aldrich
PEPPSI-IPr catalyst ChemBeads
Synonim(y):
Dichlorek [1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)imidazolo-2-ylideno](3-chloropirydylo)palladu(II)
Wybierz wielkość
1 G
564,00 zł
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
564,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H40Cl3N3Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
679.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.82
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
~5 wt.% loading of catalyst
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
zakres etykietowania
~5 wt. % loading of catalyst
ciąg SMILES
[Pd](Cl)Cl.Clc4cnccc4.N2(CN(C=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c1c(cccc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C5H4ClN.2ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h9-16,18-21H,17H2,1-8H3;1-4H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
BLDKGTGQENJFON-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Katalizator PEPPSI-Ipr to stabilny w powietrzu i temperaturze katalizator, który dobrze sprawdza się w reakcjach Kumada-Tamao-Corriu (KTC), sprzęgania Negishi, sprzęgania Suzuki i aminowania Buchwalda-Hartwiga. ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, co pozwala użytkownikowi na dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Do zastosowań na większą skalę produkt dostępny jest również w postaci sproszkowanej (669032).
Informacje prawne
Produkt Umicore
Ten produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Umicore PMC pod adresem http://www.pmc.umicore.com
Patented, U.S. Pat. Nr 7,250,510. Sprzedawany na wyłącznej licencji Total Synthesis Ltd.
PEPPSI is a trademark of Total Synthesis Ltd.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
PEPPSI palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.