Przejdź do
928348
BrettPhos ChemBeads
solid
Synonim(y):
2-(Dicyclohexylphosphino)3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H53O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.77
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.82
MDL number:
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BrettPhos ChemBeads,
Quality Segment
product line
ChemBeads
form
solid
composition
~ 5 wt.% loading of catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
InChI
1S/C35H53O2P/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3
InChI key
WDVGNXKCFBOKDF-UHFFFAOYSA-N
Application
BrettPhos is a dialkylbiaryl phosphine ligand developed by the Buchwald group. It promotes cross-coupling reactions more efficiently and exhibits improved reactivity compared to other catalytic systems.
It can be used in:
  • palladium-catalyzed trifluoromethylation of aryl chlorides
  • Buchwald-Hartwig amination
  • synthesis of 4-aryl and alkyl substituted, N6-alkylated pyridazine-3,6-diamines via a Buchwald protocol
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (718742)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PMC2000718742936839
description
-
description
≥98%, ISOM8™
description
98%
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Fluorinations
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Fluorinations
reaction suitability
reagent type: ligand
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
product line
ChemBeads
product line
ISOM8™
product line
Buchwald Ligand
product line
ChemBeads
composition
~ 5 wt.% loading of catalyst
composition
-
composition
-
composition
, 4-6% (loading)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)