Merck
919772
Sigma-Aldrich
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) ChemBeads
Synonim(y):
Pd2dba3
Wybierz wielkość
250 MG
252,00 zł
1 G
645,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
252,00 zł
1 G
645,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
915.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 5 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(/C=C/c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2.O=C(/C=C/c3ccccc3)/C=C/c4ccccc4.O=C(/C=C/c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6.[Pd].[Pd]
InChI
1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
Klucz InChI
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
Zastosowanie
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Reagent zaangażowany w:
  • Synteza nanorozmiarowych fosforków palladu po interakcji z białym fosforem
  • Otrzymywanie trójfenylofosfinowych kompleksów klasterów karbonylowych palladu
  • Prekursor do syntezy funkcjonalizowanych kompleksów wielościennych nanorurek węglowych i palladu stosowanych jako katalizatory reakcji sprzęgania Hecka
  • Selektywne tworzenie wiązań węgiel-siarka poprzez addycję wiązań S-S i S-H do alkinów
Katalizator dla:
  • Reakcje sprzęgania krzyżowego Suzuki
  • Tandemowa allilacja katalizowana kompleksami PCN i PCS-pincer palladu
Prekatalizatory Umicore do katalizy asymetrycznej i krzyżowej
Katalizator do tworzenia wiązań C-C i C-N, zwłaszcza Suzuki, reakcja sprzęgania Hecka
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Do zastosowań na większą skalę, produkt dostępny jest również w postaci sproszkowanej (328774).
Informacje prawne
Tris(dibenzylidenoaceton)dipalladium(0) jest produktem Umicore
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.pmc.umicore.com.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation.
Martin C M ,et al
Organic Process Research & Development, 23(9), 1900-1907 (2019)
George R Kracke et al.
ChemMedChem, 10(1), 62-67 (2014-11-26)
Clinically there is a need for local anesthetics with a greater specificity of action on target cells and longer duration. We have synthesized a series of local anesthetic derivatives we call boronicaines in which the aromatic phenyl ring of lidocaine
Michael J Ardolino et al.
Tetrahedron, 71(37), 6409-6413 (2015-08-19)
While Pd-catalyzed allyl-allyl cross-couplings in the presence of small-bite-angle bidentate ligands reliably furnish the branched regioisomer with high levels of selectivity, cross-couplings in the presence of large-bite-angle bidentate ligands give varying, often unpredictable, levels of selectivity. In a combined computational
Noah P Tu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(24), 7987-7991 (2019-03-21)
Technologies that enable rapid screening of diverse reaction conditions are of critical importance to methodology development and reaction optimization, especially when molecules of high complexity and scarcity are involved. The lack of a general solid dispensing method for chemical reagents
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of
Produkty
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.