Merck
928321
Sigma-Aldrich
BrettPhos Pd G3 ChemBeads
Synonim(y):
[(2-di-cykloheksylofosfino-3,6-dimetoksy-2′,4′,6′-triizopropylo-1,1′-bifenylo)-2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]metanosulfonian palladu(II)
Wybierz wielkość
1 G
564,00 zł
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
564,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H66NO5PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
906.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.82
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
~5 wt.% loading of catalyst
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
zakres etykietowania
~5 wt. % loading of catalyst
ciąg SMILES
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)N.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC.[S](=O)(=O)([O-])C
Klucz InChI
PQYBJDCHLVJYSD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
BrettPhos Pd G3 to prekatalizator Buchwalda trzeciej generacji (G3). Jest on odporny na działanie powietrza, wilgoci i temperatury oraz dobrze rozpuszczalny w szerokiej gamie popularnych rozpuszczalników organicznych. Ma długą żywotność w roztworach. BrettPhos Pd G3 jest doskonałym odczynnikiem do reakcji krzyżowego sprzęgania Buchwalda-Hartwiga. Niektóre z jego unikalnych cech obejmują niższe obciążenia katalizatora, krótszy czas reakcji, wydajne tworzenie aktywnych form katalitycznych i dokładną kontrolę stosunku ligandu do palladu.
Do zastosowań na większą skalę produkt dostępny jest również w postaci sproszkowanej (761605).
Zastosowanie
BrettPhos Pd G3 może być stosowany do reakcji sprzęgania C-N między monopodstawionymi ureami i układem 1,2-dihalogenoaromatycznym w celu utworzenia benzimidazolonów. może być stosowany w syntezie następujących związków:
  • [Pd(cinnamyl)(BrettPhos)]OTf w reakcji z [(cinnamyl)PdCl]2 i AgOTf.
  • [Pd(crotyl)(BrettPhos)]OTf w reakcji z [(crotyl)PdCl]2 i AgOTf.
  • [Pd(allil)(BrettPhos)]OTf w reakcji z [(allil)PdCl]2 i AgOTf.
  • Pd(allil)(BrettPhos)Cl w reakcji z [(allil)PdCl]2.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.